Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Katalogové číslo ACRO106321000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:210 to 215 °C
- Titration with HClO4:≥97.5 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:178.49 g/mol
Bod tání:210…215 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:212-479-5
UN:3261
ADR:8,II
:GHS08
:GHS05
Číslo CAS:821-48-7
Vzorec:C₄H₁₀Cl₃N
MDL číslo:MFCD00012515