1,4-Dichloronaphthalene 100 µg/ml in n-nonane
Catalog # PROOCIL-ECN-2621
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Čí. CAS:1825-31-6
- Popis:1,4-Dichloronaphthalene 100 µg/ml in n-nonane
- Vzorec:C₁₀H₆Cl₂
- Popis:1,4-Dichloronaphthalene