0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
DDT 10 µg/ml
DDT 10 µg/ml
DDT 10 µg/ml
Katalogové číslo EHERL12082000CY
Dodavatel:
EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
DDT 10 µg/ml
Katalogové číslo EHERL12082000CY
Dodavatel:
EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 mL
Čí. CAS:
50-29-3
Popis:
Clofenotane 10 µg/ml in cyclohexane
Vzorec:
C₁₄H₉Cl₅
Popis:
Clofenotane
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu