0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
2,4'-DDT 100 µg/ml
2,4'-DDT 100 µg/ml
2,4'-DDT 100 µg/ml
Katalogové číslo PROOCILULM61341.2
Dodavatel:
LGC Standards PROMOCHEM
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
2,4'-DDT 100 µg/ml
Katalogové číslo PROOCILULM61341.2
Dodavatel:
LGC Standards PROMOCHEM
Číslo CAS:
Specifikace
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1,2 mL
Čí. CAS:
789-02-6
Popis:
2,4'-DDT 100 µg/ml in n-nonane
Vzorec:
C₁₄H₉Cl₅
Popis:
2,4'-DDT
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu