Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
(1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan 0,1 µg/ml, Supelco®
Catalog # 44088-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
(1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan 0,1 µg/ml, Supelco®
Catalog # 44088-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Bal.:
    1
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    58-89-9
  • Popis:
    γ-BHC (Lindane)
  • Sekvence:
    1
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H361f - H373 - H411
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Vzorec:
    C₆H₆Cl₆
  • Koncentrace:
    0,1 µg/ml in hexane
  • Bod vzplanutí:
    –26 °C

Specifications

About this item

  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P201 - P210 - P273 - P301 + P310 + P331 - P302 + P352 - P308 + P313