Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoscopes, CryoStar
CryoStar I, single sample device with measuring head 240 mm
Katalogové číslo 614-2060
Dodavatel:   GERBER FUNKE
Cryoscopes, CryoStar
Katalogové číslo 614-2060
Dodavatel:  GERBER FUNKE
Cryoscopes, CryoStar
Cryoscopes, CryoStar
CryoStar I, single sample device with measuring head 240 mm
Price
94 380,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Quick and reliable measurement of the freezing point of milk. The cooling system provides quick operational readiness even at high ambient temperatures (up to 32 °C).
  • Easy to use, uncomplicated operation
  • Multi-language menu
  • Automatic calibration and settings history saved to non volatile memory
  • Software included for mapping the freezing curve on a PC
 : Reference measurement in accordance with DIN/ISO/IDF5764
Specifikace
  • Popis:
    CryoStar I, single sample device with measuring head 240 mm
  • Hmotnost:
    12 kg
  • Doba chlazení:
    15 min
  • Cat. No.:
    614-2060
  • Displej:
    Graphic colour display
  • Š×H×V:
    290×380×190 mm
  • Rozlišení:
    0,0001 °C
  • Objem vzorku:
    2,0 - 2,5 ml
  • Jednotky:
    °C, % infitration water, date, time
  • Rozsah:
    −1,5000...0,0000 °C
  • Opakovatelnost:
    ±0,002 °C
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Teplota
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • Calibration standard 'A', 250 ml
    Calibration standard 'A', 250 ml
    GERB7165
    0,000 °C
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 391,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Teplota
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • Calibration standard 'B', 250 ml
    Calibration standard 'B', 250 ml
    GERB7166
    0,557 °C
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 391,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Teplota
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • Calibration standard C
    Calibration standard C
    GERB7188
    0,512 °C
    250 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 mL - 391,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Teplota
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • Calibration standard B
    Calibration standard B
    GERB7187
    0,600 °C
    250 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 mL - 391,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Teplota
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • Calibration standard A
    Calibration standard A
    GERB7186
    0,408 °C
    250 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 mL - 391,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Replacement thermistor in accordance with ISO/DIN 5764
    Replacement thermistor in accordance with ISO/DIN 5764
    709-0115
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 770,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Rack for 27 CryoStar sample tubes
    Rack for 27 CryoStar sample tubes
    709-0113
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 813,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Cooling bath liquid 500 mll in PE bottle
    Cooling bath liquid 500 mll in PE bottle
    709-0138
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 477,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Thermal paper for printer
    Thermal paper for printer
    614-2054
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll - 118,00 Kč