ContactUsLinkComponent
Mini tongs, Sterileware®, SP Bel-Art
Mini tongs, Sterileware®, SP Bel-Art
Katalogové číslo BELAF379440000
undefined
Mini tongs, Sterileware®, SP Bel-Art
Katalogové číslo BELAF379440000
Specifikace
  • Délka:
    110 mm
  • Bal.:
    25
  • Typ:
    Sterile
Specifikace
O tomto produktu
PS, white. For handling food, biological, chemical or pharmaceutical samples.
  • Individually packaged, lot traceable and sterilized sample handling tongs
  • Molded from smooth white polystyrene
  • Serrated jaws securely hold small quantities of moist or dry material
  • Disposable, designed for one time use to avoid cross contamination
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904