Racks for centrifuge tubes, polystyrene friction-fit
Katalogové číslo HEATHS23053A
Dodavatel: HEATHROW
Specifikace
- Pro zkumavky:50 ml
- Ø otvoru:27,5 - 29 mm
- Poč. otvorů:1
- Barva:Modrá
- Bal.:5
Specifikace
O tomto produktu
PS
- Rack slides smoothly across work surfaces
- Snug fit for tubes