Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital refractometer, Palette
Digital refractometer, Palette
Digital refractometer, 1,3306 − 1,4636 nD
Katalogové číslo 635-0625
Dodavatel:   Atago
Digital refractometer, Palette
Katalogové číslo 635-0625
Dodavatel:  Atago
Digital refractometer, Palette
Digital refractometer, Palette
Digital refractometer, 1,3306 − 1,4636 nD
Přejít na:
Price
20 380,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Digital refractometer for refractive index concentration measurement in pharmaceutical and chemical products.
  • Calibration with water
  • Simple two-button operation
  • External light interference (ELI): Accurate measurements in daylight or near a window
Informace o dodávce: Supplied with a 006p nine volt dry battery.
Specifikace
  • Rozsah:
    1,3306 − 1,4636 nD
  • Popis:
    Digital refractometer
  • Hmotnost:
    300 g
  • Cat. No.:
    635-0625
  • Š×H×V:
    170×90×40 mm
  • Provozní teplota:
    5...45 °C
  • Rozlišení:
    0,0001 nD
  • Čas odezvy:
    3 seconds
  • Přesnost:
    ±0,0002 nD