Orders LinkContactUsLinkComponent
Abbe refractometers
 :   Atago
Abbe refractometers
 :  Atago
Abbe refractometers
Abbe refractometers
These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Single wavelengths and standard temperatures are measured at extended ranges, elevated temperatures, in solid samples (films, plastic sheets).
  • Catalog No:
  • ATAG1217
  • ATAG1227
  • ATAG1228
  • Model:
  • NAR-1T•LO
  • NAR-2T•LO
  • NAR-2T•HI
  • Přesnost:
  • ±0,0002 nD
  • ±0,0002 nD
  • ±0,0002 nD
  • Zdroj světla:
  • LED
  • LED
  • LED
  • Měření teploty:
  • 5...50 °C
  • 5...120 °C
  • 5...120 °C
  • Teplotní sonda:
  • ±0,2 °C
  • ±0,2 °C
  • ±0,2 °C
  • Přesnost teplotní sondy:
  • ±0,2 °C
  • ±0,2 °C
  • ±0,2 °C
  • Š×H×V:
  • 130×180×230 mm
  • 130×180×230 mm
  • 130×180×230 mm
  • Hmotnost:
  • 2,5 kg
  • 5,8 kg
  • 5,8 kg
Product Family Options
  • Popis
    Model
    Index lomu
  • Abbe refractometer
    NAR-1T•LO
    1,15 − 1,48 nD
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 177 130,00 Kč
    177 130,00 Kč
    1 * 1 KS
       177 130,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    ATAG1217
    Model
    NAR-1T•LO
    Přesnost
    ±0,0002 nD
    Zdroj světla
    LED
    Měření teploty
    5...50 °C
    Teplotní sonda
    ±0,2 °C
    Přesnost teplotní sondy
    ±0,2 °C
    Š×H×V
    130×180×230 mm
    Hmotnost
    2,5 kg
  • Abbe refractometer
    NAR-2T•LO
    1,15 − 1,48 nD
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 247 980,00 Kč
    247 980,00 Kč
    1 * 1 KS
       247 980,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    ATAG1227
    Model
    NAR-2T•LO
    Přesnost
    ±0,0002 nD
    Zdroj světla
    LED
    Měření teploty
    5...120 °C
    Teplotní sonda
    ±0,2 °C
    Přesnost teplotní sondy
    ±0,2 °C
    Š×H×V
    130×180×230 mm
    Hmotnost
    5,8 kg
  • Abbe refractometer
    NAR-2T•HI
    1,47 − 1,87 nD
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 247 980,00 Kč
    247 980,00 Kč
    1 * 1 KS
       247 980,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    ATAG1228
    Model
    NAR-2T•HI
    Přesnost
    ±0,0002 nD
    Zdroj světla
    LED
    Měření teploty
    5...120 °C
    Teplotní sonda
    ±0,2 °C
    Přesnost teplotní sondy
    ±0,2 °C
    Š×H×V
    130×180×230 mm
    Hmotnost
    5,8 kg
Accessories
  •  
    Sekvence
    Popis
  • ATAGRE-1581
    910
    Adapter for film sample, prism, for DR-A1
    1 * 1 KS
  •  
    Sekvence
    Popis
  • ATAGRE-1197
    906
    Test piece A with m-naphthalene (4 ml) 1,516 nD for NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4, DR-M4/1550
    1 * 1 KS
  •  
    Sekvence
    Popis
  • ATAGRE-1501
    909
    Main and secondary prism for DR-A1
    1 * 1 KS
  •  
    Sekvence
    Popis
  • ATAGRE-1204
    907
    Secondary prism for NAR-3T
    1 * 1 KS
  •  
    Sekvence
    Popis
  • ATAGRE-1196
    905
    Contact liquid - monobromonaphthalene (4 ml) 1,63 nD for DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI
    1 * 1 KS
  •  
    Sekvence
    Popis
  • ATAGRE-1195
    904
    Test piece A with m-naphthalene (4 ml) 1,516 nD for DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2, DR-M2/1550
    1 * 1 KS
  •  
    Sekvence
    Popis
  • ATAGRE-1175
    903
    Lamp cable for NAR-1T•LO
    1 * 1 KS
  •  
    Sekvence
    Popis
  • ATAGRE-1165
    902
    Thermo display unit (DTM-1) for NAR-1T•LO, NAR-2T•LO and NAR-2T•HI
    1 * 1 KS
  •  
    Sekvence
    Popis
  • ATAGRE-1111
    901
    Secondary prism for NAR-1T•LO
    1 * 1 KS
  •  
    Sekvence
    Popis
  • ATAGRE-1358
    908
    Thermistor unit F for NAR-2T•HI and NAR-2T•LO
    1 * 1 KS