ContactUsLinkComponent
Zinek concentrate, 1000 mg Zn in 0.06% kyselině chlorovodíkové (from ZnCl₂) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Zinek concentrate, 1000 mg Zn in 0.06% kyselině chlorovodíkové (from ZnCl₂) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.09953.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Zinek concentrate, 1000 mg Zn in 0.06% kyselině chlorovodíkové (from ZnCl₂) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.09953.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg
  • Matrice:
    2 M HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic ampoule
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Zinc
  • Symbol:
    Zn
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST