Vanadium standard solution, concentrate, 1000 mg V in 8,6% sulphuric acid (from VO(SO₄)) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Katalogové číslo 1.09994.0001
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg
- Matrice:8,6% H₂SO₄
- Typ balení:Plastic ampoule
- Bal.:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Vanadium
- Symbol:V
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST