ContactUsLinkComponent
Titan concentrate, 1000 Ti vo vode (from (NH₄)₂TiF₆) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Titan concentrate, 1000 Ti vo vode (from (NH₄)₂TiF₆) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Katalogové číslo 1.09829.0001
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Titan concentrate, 1000 Ti vo vode (from (NH₄)₂TiF₆) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Katalogové číslo 1.09829.0001
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg
  • Matrice:
    H₂O
  • Typ balení:
    Plastic ampoule
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • Nástavec:
    Titanium
  • Symbol:
    Ti
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST