ContactUsLinkComponent
Stříbro concentrate, 1000 mg Ag in 5% kyselině dusičné (from AgNO₃) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.09906.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Stříbro concentrate, 1000 mg Ag in 5% kyselině dusičné (from AgNO₃) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.09906.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic ampoule
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Silver
  • Symbol:
    Ag
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST