ContactUsLinkComponent
Hořčíkconcentrate, 1.000 mg Mg in 6% kyselině chlorovodíkové (from MgCl2) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Hořčíkconcentrate, 1.000 mg Mg in 6% kyselině chlorovodíkové (from MgCl2) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.09949.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Hořčíkconcentrate, 1.000 mg Mg in 6% kyselině chlorovodíkové (from MgCl2) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.09949.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg
  • Matrice:
    6% HCl
  • Typ balení:
    Plastic ampoule
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Magnesium
  • Symbol:
    Mg
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST