ContactUsLinkComponent
Draslík concentrate, 1000 mg K vo vode (from KCl) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
  1.09924.0001
 :  Merck
 :  
Draslík concentrate, 1000 mg K vo vode (from KCl) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
  1.09924.0001
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    1000 mg
  • Matrice:
    H₂O
  • Typ balení:
    Plastic ampoule
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Draslík
  • Symbol:
    K
 : Traceable to SRM from NIST