Zlato concentrate, 1000 mg Au in 12.7% kyselině chlorovodíkové (from HAuCl₄) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Katalogové číslo 1.09868.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:1000 mg/L
- Typ balení:Plastic ampoule
- Bal.:1 Ampoul
- Nástavec:Zlato
- Symbol:Au
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST