ContactUsLinkComponent
Vápník concentrate, 1000 mg Ca in 6,5% kyselině chlorovodíkové (from CaCl₂) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    5% HCl
  • Typ balení:
    Plastic ampoule
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • Environmentally Preferable:
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Kalcium
  • Symbol:
    Ca
Specifikace
O tomto produktu
CaCl₂ in 6,5% hydrochloric acid
Certifications: Traceable to SRM from NIST