Thulium standard solution, 1000 mg/L Tm in 5% kyselině dusičné (from Tm₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Katalogové číslo 89889.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- MDL čí.:MFCD00011281
- Nástavec:Thulium
- Symbol:Tm
Specifikace
O tomto produktu
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Certifications: Traceable to NIST