Thorium standard solution, 10 mg/L Th in dil. kyselině dusičné (from Th(NO₃)₄) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Catalog # 1.70391.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:10 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- signál GHS:Varování
- Skladovací teplota:Ambient
- Nástavec:Thorium
- Symbol:Th
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.