ContactUsLinkComponent
Osmium standard solution, 1000 mg/L Os in 20% kyselině chlorovodíkové (from (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® standard pro AAS
Osmium standard solution, 1000 mg/L Os in 20% kyselině chlorovodíkové (from (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® standard pro AAS
Catalog # 42239.AE
CAS Number:  
Osmium standard solution, 1000 mg/L Os in 20% kyselině chlorovodíkové (from (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® standard pro AAS
Catalog # 42239.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    20% HCl
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00011147
  • Nástavec:
    Osmium
  • Symbol:
    Os
Specifications
About this item
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Certifications: Traceable to NIST