Cyanazine 500 µg/ml in methanol
Catalog # PROOSL20234
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Čí. CAS:21725-46-2
- Popis:Cyanazine 500 µg/ml in methanol
- Vzorec:C₉H₁₃ClN₆
- Popis:Cyanazine