Parathion (Parathion-ethyl, O,O-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate) 100 µg/ml in cyclohexane, Supelco®
Katalogové číslo 45890-2ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:100 μg/ml in cyclohexane
- Bal.:2 mL
- Standard:PESTANAL®, analytical standard
- Čí. CAS:56-38-2
- Popis:Parathion (Parathion-ethyl, O,O-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate) 100 µg/ml in cyclohexane
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H304 - H315 - H336 - H410
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00036219
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Parathion-ethyl solution
- Molekulární hmotnost:291,26
- Bod vzplanutí:–18 °C – Closed cup
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331