Monocrotophos (Dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate) 100 µg/ml in acetonitrile
Katalogové číslo EHERXA15300000AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Čí. CAS:6923-22-4
- Popis:Monocrotophos (Dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate) 100 µg/ml in acetonitrile
- Vzorec:C₇H₁₄NO₅P
- Popis:Monocrotophos (Dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate)