0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Dieldrin 100 µg/ml
Dieldrin 100 µg/ml
Dieldrin 100 µg/ml
PROOCILULM72301.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Dieldrin 100 µg/ml
PROOCILULM72301.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1,2 mL
Čí. CAS:
60-57-1
Popis:
Dieldrin 100 µg/ml in n-nonane
Vzorec:
C₁₂H₈Cl₆O
Popis:
Dieldrin