0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Standardy
Standardy organické
Dieldrin 10 µg/ml
Dieldrin 10 µg/ml
EHERL12590000CY
:
EHRENSTORFER
:
Dieldrin 10 µg/ml
EHERL12590000CY
:
EHRENSTORFER
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 mL
Čí. CAS:
60-57-1
Popis:
Dieldrin 10 µg/ml in cyclohexane
Vzorec:
C₁₂H₈Cl₆O
Popis:
Dieldrin