ContactUsLinkComponent
Draslík 1.000 mg/l K vo vode standard pro iontovou chromatografií
  REGEICCS03
 :  REAGECON
 :  
Draslík 1.000 mg/l K vo vode standard pro iontovou chromatografií
  REGEICCS03
 :  REAGECON
 :  
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Draslík
  • Symbol:
    K