Hafnium standard solution, 1000 mg/L Hf in 7% kyselině chlorovodíkové (from HfOCl₂) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
1.70322.0100
: Merck
:
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:7% HCl
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Hafnium
- Symbol:Hf
: Traceable to SRM from NIST