Hafnium standard solution, 1000 mg/L Hf in 5% kyselině chlorovodíkové (from HfOCl₂) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Molecular Formula: HfOCl₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certifications: Traceable to NIST
Specifikace
- MDL čí.:MFCD00011032
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together