Hafnium standard solution, 10000 mg/L Hf in 5% kyselině chlorovodíkové (from HfOCl₂) Specpure® standard pro ICP
14374.AE
:
- Koncentrace:10000 mg/L
- Matrice:5% HCl
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- MDL čí.:MFCD00011032
- Č. UN:1789
- Skladovací teplota:Ambient
- Fyzická forma:Liquid
- Molekulový vzorec:HfCl₂O
- Nástavec:Hafnium
- Symbol:Hf
: Traceable to NIST.