Hafnium standard solution, 1.000 mg/l Hf in 5% kyselina fluorovodíková standard pro AAS
Catalog # ACRO196011000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:5% HF
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Hafnium
- Symbol:Hf