Zirkon 1.000 mg/l Zr in 5% kyselina fluorovodíková standard pro AAS
Catalog # ACRO196471000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:5% HF
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Zirconium
- Symbol:Zr