Sodik 1000 mg/L Na vo vode (from NaNO₃) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Katalogové číslo 1.19507.0500
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:500 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Přesnost:±10 mg/l
- Nástavec:Sodium
- Symbol:Na
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST