Molybden 10 mg/L Mo in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from Mo) Specpure® standard pro ICP
45260.AE
:
- Koncentrace:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃/tr HF
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Molybdenum
- Symbol:Mo
: Traceable to NIST