Germanium standard solution, 10 mg/L Ge in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (de Ge) Specpure® standard pro AAS
45254.AE
:
- Koncentrace:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃/tr HF
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Germanium
- Symbol:Ge
: Traceable to NIST