0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Atrazin 10 µg/ml
Atrazin 10 µg/ml
Atrazin 10 µg/ml
Katalogové číslo EHERL10330000CY
Dodavatel:
EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Atrazin 10 µg/ml
Katalogové číslo EHERL10330000CY
Dodavatel:
EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 mL
Čí. CAS:
1912-24-9
Popis:
Atrazine 10 µg/ml in cyclohexane
Vzorec:
C₈H₁₄ClN₅
Popis:
Atrazine
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu