Lantan 1000 mg/L La in 5% kyselině dusičné (from La) Specpure® standard pro AAS
Katalogové číslo 88074.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- MDL čí.:MFCD00011066
- Nástavec:Lanthanum
- Symbol:La
Specifikace
O tomto produktu
Molecular Formula: La in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certifications: Traceable to NIST