Iridium standard solution, 1.000 mg/l Ir in 5% kyselině chlorovodíkové standard pro AAS
Catalog # ACRO196041000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Iridium
- Symbol:Ir