Železo 10000 mg/L Fe in 10% kyselině dusičné (from Fe(NO₃)₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
1.70376.0100
: Merck
:
- Koncentrace:10000 mg/L
- Matrice:10% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Iron
- Symbol:Fe
: Traceable to SRM from NIST