ContactUsLinkComponent
Zirkon 1.000 mg/l v 1M kyselině chlorovodíkové standard pro AAS
Zirkon 1.000 mg/l v 1M kyselině chlorovodíkové standard pro AAS
Katalogové číslo REGEAAZRH
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
Zirkon 1.000 mg/l v 1M kyselině chlorovodíkové standard pro AAS
Katalogové číslo REGEAAZRH
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    1 M HCl
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Nástavec:
    Zirconium
  • Symbol:
    Zr