ContactUsLinkComponent
Zinek 10 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Zinek 10 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Catalog # 45269.AE
CAS Number:  
Zinek 10 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Catalog # 45269.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00011291
  • Nástavec:
    Zinc
  • Symbol:
    Zn
Specifications
About this item
Molecular Formula: Zn in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011291
Certifications: Traceable to NIST