Stroncium 10000 mg/L Sr in 5% kyselině dusičné (from Sr(NO₃)₂) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certifications: Traceable to NIST
Specifikace
- Environmentally Preferable:
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together