ContactUsLinkComponent
Ruthenium standard solution, 1000 mg/L Ru in 20% kyselině chlorovodíkové (from RuCl₃) Specpure® standard pro AAS
Ruthenium standard solution, 1000 mg/L Ru in 20% kyselině chlorovodíkové (from RuCl₃) Specpure® standard pro AAS
Catalog # 89117.AE
CAS Number:  
Ruthenium standard solution, 1000 mg/L Ru in 20% kyselině chlorovodíkové (from RuCl₃) Specpure® standard pro AAS
Catalog # 89117.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    20% HCl
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00011207
  • Nástavec:
    Ruthenium
  • Symbol:
    Ru
Specifications
About this item
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certifications: Traceable to NIST