ContactUsLinkComponent
Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 20% kyselině chlorovodíkové (from RhCl₃) Specpure® standard pro ICP
Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 20% kyselině chlorovodíkové (from RhCl₃) Specpure® standard pro ICP
Catalog # 45320.AE
CAS Number:  
Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 20% kyselině chlorovodíkové (from RhCl₃) Specpure® standard pro ICP
Catalog # 45320.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    10 mg/L
  • Matrice:
    20% HCl
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00011201
  • Nástavec:
    Rhodium
  • Symbol:
    Rh
Specifications
About this item
Molecular Formula: RhCl₃ in 2% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifications: Traceable to NIST