ContactUsLinkComponent
Nikl 10 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro ICP
Nikl 10 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro ICP
Catalog # 45261.AE
CAS Number:  
Nikl 10 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro ICP
Catalog # 45261.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00011137
  • Nástavec:
    Nickel
  • Symbol:
    Ni
Specifications
About this item
Molecular Formula: Ni in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifications: Traceable to NIST