Sodik 1000 mg/L Na in 5% kyselině dusičné (from Na₂CO₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certifications: Traceable to NIST
Specifikace
- MDL čí.:MFCD00085307
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together