Indium standard solution, 1000 mg/L In in 5% kyselině dusičné (from In) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certifications: Traceable to NIST
Specifikace
- MDL čí.:MFCD00134048
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together