ContactUsLinkComponent
Indium standard solution, 10 mg/L In in 5% kyselině dusičné (from In) Specpure® standard pro ICP
Indium standard solution, 10 mg/L In in 5% kyselině dusičné (from In) Specpure® standard pro ICP
  45256.AE
 :  
Indium standard solution, 10 mg/L In in 5% kyselině dusičné (from In) Specpure® standard pro ICP
  45256.AE
 :  
  • Koncentrace:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00134048
  • Nástavec:
    Indium
  • Symbol:
    In
Molecular Formula: In in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
 : Traceable to NIST