Kobalt 1000 mg/L Co in 5% kyselině dusičné (from Co) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certifications: Traceable to NIST
Specifikace
- MDL čí.:MFCD00010935
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together