ContactUsLinkComponent
Kobalt 10 mg/L Co in 5% kyselině dusičné (from Co) Specpure® standard pro ICP
  45252.AE
 :  
Kobalt 10 mg/L Co in 5% kyselině dusičné (from Co) Specpure® standard pro ICP
  45252.AE
 :  
  • Koncentrace:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00010935
  • Nástavec:
    Kobalt
  • Symbol:
    Co
Molecular Formula: Co in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00010935
 : Traceable to NIST